T2450000
Myristyltrimethylammonium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Myristyltrimethylammonium bromide, Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cetrimide
mol peso
micellar avg mol wt 27,000
fabricante / nombre comercial
EDQM
número de agregación
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)