Documentos clave
8.40006
Sigma-Aldrich
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H38BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
336.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
214-291-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
245-250 °C
solubilidad
100 g/L
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable