SQC005
TCLP Metals in Soil
certified reference material
Sinónimos:
Soil matrix CRM, TCLP metals
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC SQC-005
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
<li><strong>Soil toxicity assessment for biotech development sites:</strong> TCLP and <em>in vitro</em> PBET model were used to determine the leachability (ecological risk) and oral bioaccessibility (human health risk) of soil cadmium (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong>TCLP compliance testing for biopharmaceutical researchers: </strong>Used in leachability of heavy metals. The biomineralization driven by <em>B. pasteurii</em> on Cd and Pb in the presence of a calcium source was evaluated based on the contents of Cd and Pb using TCLP (Zhang et al., 2024).</li>
</ul>
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)