S6689
SynaptoRed™ C2
≥95% purity (HPLC), solid
Sinónimos:
FM4-64, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) hexatrienyl)pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[6-[4-(diethylamino)phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio) propyl]-, dibromide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SynaptoRed™ C2, ≥95% (HPLC), solid
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
técnicas
titration: suitable
color
deep purple
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?