QC1456
Trihalomethanes - WS
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCO-002
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)