PHR8603
Lorazepam Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
OCc1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
Clave InChI
FKDMILITBFQKKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)