PHR3253
Triamcinolone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Triamcinolone, 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Fluoxyprednisolone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1676000
familia API
triamcinolone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
mp
262-263 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)