PHR2536
Olanzapine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001392
traceable to USP 1478312
familia API
olanzapine
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(c(cc1C)C#N)Nc2c(cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
Clave InChI
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)