PHR2497
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1604337
familia API
tryptophan
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
- Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
- Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)