Saltar a
8.04107
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
Glyoxylic acid monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2O3·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
92.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-058-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
mp
46.7 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)O
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI key
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyoxylic acid monohydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)