PHR2470
6-Hydroxynicotinic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1327408
familia API
nicotine, nicotinic acid
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)