PHR1957
Tenofovir disoproxil fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Tenofovir disoproxil fumarate, Bis(POC)PMPA fumarate, Bis{[(Isopropoxycarbonyl)oxy]methyl} ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methyl)phosphonate fumarate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1643656
familia API
tenofovir
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
Clave InChI
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Bone,Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)