PHR1914
2-Ethylhexanoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Ethylhexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.98 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
familia API
2-ethylhexanoic acid
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
699 °F
lim. expl.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
envase
ampule of 3x1.2 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.