Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-743-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
3640 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 114 °C
solubility
1.4 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexanoic acid
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?