PHR1848
Cephalexin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Cephalexin monohydrate
Seleccione un Tamaño
$253.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$253.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 61
traceable to Ph. Eur. C0675000
traceable to USP 1099008
familia API
cephalexin
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Clave InChI
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Descripción general
Cephalexin is a cephalosporine which is categorized under the class of β-lactam antibiotics. It is utilized for regulating the effects of Gram-positive and Gram-negative bacteria. It favors the lysis of bacterial cell wall by inhibiting the synthesis of essential structural components. Cephalexin belongs to the safest group of broad-spectrum bactericidal antimicrobial agents.[1][2]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)