PHR1679
Atomoxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001586
traceable to USP 1044469
familia API
atomoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Clave InChI
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC6A2(6530)
Descripción general
Aplicación
Atomoxetine hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of atomoxetine hydrochloride in pharmaceutical formulations by spectrophotometric method.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)