PHR1514
Disodium Guanylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Guanosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate, 5′-GMP-Na2, 5′-Guanylic acid disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1221000
API family
disodium guanylate
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 g
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
MEKWJTZTMVQYSU-CYCLDIHTSA-L
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Recommended products
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for LC-MSMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.