PHR1201
Resorcinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,3-Bencenodiol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000767
traceable to USP 1602003
densidad de vapor
3.8 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 21.1 °C)
familia API
resorcinol
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
1126 °F
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)