P6474
TWEEN® 80
viscous liquid, Preservative Free, Low-peroxide; Low-carbonyls
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
descripción
non-ionic
Formulario
viscous liquid
mol peso
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
composición
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
número de agregación
60
impurezas
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
CMC
0.012 mM (20-25°C)
temperatura de transición
cloud point 65 °C
densidad
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?