P2100000
Piperazine hydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Piperazine hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
familia API
piperazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clave InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)