Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
86.14
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-808-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
15 hPa ( 50 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 8300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
12 (20 °C, 150 g/L in H2O)
mp
107-111 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCNCC1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Application
Enhancement of Polyamide Nanofiltration Membranes: Piperazine anhydrous was utilized to refine polyamide nanofiltration membranes, focusing on reducing pore size distribution through a one-step multiple interfacial polymerization technique. This method significantly enhances the membrane′s antifouling capabilities, important for applications in water treatment and chemical separation (Liu et al., 2022).
Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Source).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?