Documentos clave
NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
Sinónimos:
Crude oil
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)