Documentos clave
NIST3398
Ginger (Zingiber officinale) Rhizome
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
envase
pkg of 8 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Arsenous Acid (AsIII) (H3AsO3), Arsenic Acid (AsV) (H3AsO4), Inorganic Arsenic (iAs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)