NIST2692C
Bituminous coal (sulfur, mercury, and chlorine)
NIST® SRM® 2692c
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2692C_cert
SRM 2692C_SDS
Otras notas
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorine (Cl), Ash
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)