NIST1494
Aliphatic hydrocarbons in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 1494
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 1494_cert
SRM 1494_SDS
Otras notas
n-decane (C10H22), n-undecane (C11H24), n-dodecane (C12H26), n-tridecane (C13H28), n-tetradecane (C14H30), n-pentadecane (C15H32), n-hexadecane (C16H34), n-heptadecane (CH3(CH2)15CH3), pristane (C19H40), n-octadecane (CH3(CH2)16CH3), phytane (C20H42), n-nonadecane (C19H40), n-eicosane (C20H42), n-docosane (C22H46), n-tetracosane (C24H50), n-hexacosane (C26H54), n-octacosane (C28H58), n-triacontane (C30H62), n-dotriacontane (C32H66), n-tetratriacontane (C34H70)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)