Merck
04070
Alkane standard solution C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-777-6
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.375
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Alkane standard solution C8-C20 has been used as standard in the measurement of retention indices for the identification of alkanes co-existing in essential oils using gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Alkane standard solution C8-C20 may also be used as an analytical standard for measurement of linear retention indices (LRI) in the identification of volatile components in honey samples using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS).
Other Notes
contiene C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20; 40 mg/l cada uno, en hexano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)