L0800000
Lynestrenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(17α)-19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lynestrenol
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)