K2000010
Ketoprofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ketoprofen
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
PPNGALBGZJBTRY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)