Documentos clave
ICS012
Supelco
Free Cyanide IC Standard
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
100
300
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC ICS-012-100
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)