H6654
Metil 4-hidroxibenzoato
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinónimos:
Éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico, Metil parabeno, NIPAGIN
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (titration)
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
mp
125-128 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Categorías relacionadas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)