E1600000
β-Estradiol 3-benzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
β-Estradiol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-estrol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
estradiol
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
191-198 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Clave InChI
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)