Documentos clave
CRMTAKR
Flash Point Standard
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
Seleccione un Tamaño
250 ML
$532.000
$532.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
$532.000
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$532.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
according to ASTM® D56
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)