Documentos clave
CRM42279
Supelco
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
Sinónimos:
Cyanuric acid
About This Item
Fórmula lineal:
C3N3(OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
cyanuric acid
Formulario
powder
envase
pkg of 250 mg
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Clave InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)