Merck
8.20358
Cyanuric acid
for synthesis
Sinónimos:
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C3N3(OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
129.07
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-618-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
7700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
solubility
2 g/L
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanuric acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c