C0426000
Ácido octanoico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido C8, Ácido caprílico
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
familia API
caprylic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)