agency
ChP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.05 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.68 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Caprylic acid (Octanoic acid) Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caprylic acid (Octanoic acid)
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
> 110 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia