Documentos clave
BP292
Prednisolone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinónimos:
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27Na2O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
484.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prednisolone
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Prednisolone sodium phosphate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Injection
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ear Drops
  • Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops
  • Prednisolone Soluble Tablets
  • Prednisolone Enema
  • Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Betamethasone Eye Drops
  • Betamethasone Injection
  • Betamethasone Sodium Phosphate Tablets
  • Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Producto relacionado
    Referencia del producto
    Descripción
    Precios
    Pictogramas
    Health hazard
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Repr. 2 - STOT RE 2
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)