ALD00602
(–)-PSI Reagent
95%
Sinónimos:
(2S,3aS,6R,7aS)-3a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-6-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, (–)-Ψ, Phosphorus-Sulfur Incorporation Reagent
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
mp
103-107 °C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@]3([C@@H](O2)C[C@@H](CC3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)22-23(24,26-16)25-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
Clave InChI
YPYCUYPOHPPYAS-QSHUGKRNSA-N
Aplicación
The PSI Reagents open access to thiophosphate-based nucleotide molecules with therapeutic promise as demonstrated by the Baran lab in the preparation of pure stereoisomers of cyclic dinucleotides (CDNs) and antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.