94681
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Productos recomendados
grado
Standard for quantitative NMR
TraceCERT®
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
qNMR: suitable
mp
107-109 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
Clave InChI
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Aplicación
- Antifungal activity against Candida albicans of methyl 3,5-dinitrobenzoate loaded nanoemulsion: This study explores the application of methyl 3,5-dinitrobenzoate within nanoemulsions, showing promising antifungal activity against Candida albicans, highlighting its potential in developing advanced pharmaceutical formulations and research chemicals for antifungal therapies (Duarte et al., 2024).
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Contenido relacionado
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin automatiza la interpretación de los resultados de RMN, lo que ahorra tiempo en la confirmación de estructuras y las mediciones cuantitativas de RMN al utilizar materiales de referencia electrónicos.