94635
Gram′s safranin solution
for microscopy
Sinónimos:
Safranin T solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ethanol, 10%
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
red to very dark red
índice de refracción
n20/D 1.339
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad
0.986 g/mL at 20 °C
εmax
4.0 at 532 nm in 50% ethanol
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Clave InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a non-toxic replacement for crystal violet for the quantification of biofilm formation
- to develop a hyaluronic acid visualization method
- to study improved β-lactam susceptibility against biofilm-embedded staphylococcus aureus by 2-aminothiazole
Características y beneficios
- Ready-to-use solution.
- Modified and designed in such a way that staining can be carried out in staining cells, on the staining rack, and in automated staining systems.
Principio
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.