939056
Sodium phosphate ChemBeads
Sinónimos:
Sodium orthophosphate ChemBeads, Trisodium phosphate ChemBeads
About This Item
Productos recomendados
descripción
Inorganic salt
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
14-16 wt% loading of base
idoneidad de la reacción
core: sodium
cadena SMILES
O=P(OO[Na])=O.[Na][Na]
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clave InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- Sodium phosphate is used as a:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontiumblock buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney.
- Other general uses are as pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Características y beneficios
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)