Merck
918709
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydroxyindole
Sinónimos:
Dopamine lutine, Indolylquinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(C=CN2)=C2C=C1O
InChI
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H
Clave InChI
SGNZYJXNUURYCH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)