Merck
P5693
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
synthetic, ≥99%
Sinónimos:
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephalin, DMPE, Dimyristoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, PE(14:0/14:0), Tetradecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H66NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
635.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730529
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)