Merck
916250
Sigma-Aldrich
[(IMes)AuCl]
Umicore
Sinónimos:
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24AuClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
536.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
>300 °C
>300 °C
cadena SMILES
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
[(IMes)AuCl] is a homogeneous catalyst useful for cyclopropanation or carboxylation.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)