696501
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
95%
Sinónimos:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes