91588
N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide
analytical standard
Sinónimos:
N-Butylphosphorothioic triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
mp
56-58 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Clave InChI
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?