90780
Tributylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Tri-n-butylamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.38 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
410 °F
lim. expl.
6 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.2% water
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles). It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?