89257
Fenthion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphate, Dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl phosphate, Fenoxon, Fenthoxon
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?