82962
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Peptone from bovine meat
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Peptone from meat, enzymatic digest, for biotechnological purposes
origen biológico
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
amino-nitrogen, ≥2.7%
total nitrogen (N), ≥14%
envase
pkg of (50 g
1 kg
5 kg)
residuo de ign.
≤6%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
in Escherichia coli DH5a
production of plasmid DNA at large scale
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.