80828
Dimethylpropiothetin hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin chloride, Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤5.0% water
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S+](CCC(=O)[O-])(C)C.Cl
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?